Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED™ for LC-MS, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Description
- LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
- at 220 nm max. 0.002
- at 254 nm max. 0.001
- LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), test solution is modified with 0.1% (v/v) formic acid:
- Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ng/mL
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
- at 200 nm max. 0.05
- at 220 nm max. 0.01
- at 254 nm max. 0.01
Specifications
Specifications
| Punto di fusione | -45.7°C |
| CAS | 75-05-8 |
| Densità | 0.782 g/cm³ (20°C) |
| Punti di ebollizione | 81.6°C (1013 hPa) |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 2°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Intervallo percentuale saggio | min. 99.9% |
| Residuo dopo l'evaporazione | max. 1 ppm |
| Formula molecolare | C2H3N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.