Learn More
Acetonitrile, ChromAR™ for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
:
2.5 L
Specifica
Specifica
| CAS | 75-05-8 |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | C2H3N |
| Numero MDL | MFCD00001878 |
| Numero UN | 1648 |
| Sinonimo | Methyl cyanide, Ethanoic acid nitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane |
| InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC#N |
| IUPAC Name | acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 41.05 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.