Learn More
Acetonitrile, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| Punto di fusione | −46°C |
| Absorbance | Max. 1.00 at 190nm, Max. 0.05 at 200-210nm, Max. 0.02 at 220nm, Max. 0.01 at 230nm, Max. 0.005 at 254-400nm |
| CAS | 75-05-8 |
| Colore | Clear, colorless |
| Aspetto | Passes Test |
| Densità | 0.79g/mL at 20°C |
| Punti di ebollizione | 81°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | Lower: 4.4% Vol, Upper: 16% Vol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.