Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, ≥99.9% (GC), for LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15634720
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15634720
Marca: Honeywell-Chromasolv 349556X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CHROMASOLV™ NMR, for LC-NMR,≥99.9% (GC)
  • Solvents for LC-NMR applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Colore Colorless
Densità 0.786g/mL at 25°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.16
Punto d'infiammabilità 2°C (35.6°F)
Punto di combustione 973°F
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8 mmHg (20°C)
Numero UN UN1648
Peso formulazione 41.05
Percent Purity ≥99.9% (GC)