Learn More
Acetonitrile, far UV/gradient grade, 99.9+%
Codice prodotto. 15416207
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
1000L
2500mL
Codice prodotto. 15416207
Marca: GC Internal (Alfa Aesar) H33387.AU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-05-8 | C{2}H{3}N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C{2}H{3}N
Sinonimo Methyl cyanide, Cyanomethane
Specifica
Punto di fusione −48°C to −45°C
Punti di ebollizione 80°C to 82°C
Quantità 1000 mL
Percent Purity 99.9+%