Learn More
Acetonitrile, Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 75-05-8 |
| Formula molecolare | CH3CN |
| Colore | Incolore |
| Punto di fusione | -46°C |
| Punti di ebollizione | 82°C (1.013 hPa) |
| Sinonimo | ACN; Methyl cyanide |
| Molecular Weight (g/mol) | 41.05 |
| Quantità | 5 mL |
| Vedi altri risultati |