Learn More
Acetonitrile, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
Dimensione della confezione:
150kg
1L
2.50L
20kg
25L
5L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| Densità | 0.786g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.16 |
| Punto d'infiammabilità | 2°C (35.6°F) |
| Punto di combustione | 973°F |
| Formula lineare | CH3CN |
| Pressione del vapore | 72.8 mmHg (20°C) |
| Numero UN | UN1648 |
| Beilstein | 741857 |
| Vedi altri risultati |