Learn More
Acetonitrile, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072782 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 11423503
Marca: Fisher Chemical A/0635/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Peso formulazione 41.05g/mol