Learn More
Acetonitrile, for HPLC, Gradient Grade, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16645883
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
200 L
Dimensione della confezione:
2.50L
200L
Codice prodotto. 16645883
Marca: Honeywell Burdick & Jackson 657082.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ACN; Methyl cyanide
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 82°C (1013 hPa)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 6°C
Formula lineare CH3CN
Beilstein 741857
Grado Far UV/Gradient
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile Gradient Grade HPLC, Reag. Ph. Eur.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile