Learn More
Acetonitrile, for HPLC, Gradient Grade, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 16655883
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
200 L
Dimensione della confezione:
2.50L
200L
Codice prodotto. 16655883
Marca: Honeywell Burdick & Jackson 65708200L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 82°C (1013 hPa)
Quantità 200 L
Punto d'infiammabilità 6°C