Learn More
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15673870
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
155kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15673870
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 33019155KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -48°C
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Acidità Free acid (as CH3COOH): ≤0.001%
Alcalinità Free alkali (as NH3): ≤0.001%
Densità 0.786g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 82°C
Quantità 155 kg
Limite di esplosione 0.16
Punto d'infiammabilità 2°C (35.6°F)
Punto di combustione 973°F
Imballaggio Metal Drum
Indice di rifrazione n20/D 1.3435 to 1.3445
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8mmHg (20°C)
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.