Learn More
Acetonitrile, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
5L
Descripción
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
- Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
- Low backgrounds free of extraneous peaks
- Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
- Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
- Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
- Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
- Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Acetonitrile |
| Punto di fusione | -46°C |
| Absorbance | Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.01 at 254-400nm |
| Colore | Incolore |
| CAS | 75-05-8 |
| Aspetto | Passes test |
| Punti di ebollizione | 81°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 4.4 - 16 Vol % |
| Punto d'infiammabilità | 5°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido