Learn More
Acetyl Chloride, Technical, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
5AMP, Ampoule
Specifica
Specifica
| CAS | 75-36-5 |
| Punto di fusione | -112°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 51°C |
| Imballaggio | Ampoule |
| Formula molecolare | C2H3ClO |
| Numero MDL | 719 |
| Quantità | 5 Ampules |
| Peso formulazione | 78.5g/mol |
| Forma fisica | Liquid |