Learn More
Acetyl-CoA Carboxylase Antibody (SR1412), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
419.00€ - 539.00€
Specifica
| Antigene | Acetyl-CoA Carboxylase |
|---|---|
| Clone | SR1412 |
| Diluizione | Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18664315
|
Novus Biologicals
NBP3-22652-100ul |
100 μg |
539.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18692565
|
Novus Biologicals
NBP3-22652-50ul |
50 μg |
419.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Acetyl-CoA Carboxylase Monoclonal antibody specifically detects Acetyl-CoA Carboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ImmunohistochemistrySpecifica
| Acetyl-CoA Carboxylase | |
| Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| SR1412 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| A synthesized peptide derived from human Acetyl-CoA Carboxylase (Uniprot #: Q13085, O00763) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |