Learn More
Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Codice prodotto. p-3212342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 10586173
Marca: Thermo Scientific Acros 382561000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32354-50-0 | C12H15O2Rh | 294.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32354-50-0
Formula molecolare C12H15O2Rh
Molecular Weight (g/mol) 294.16
Numero MDL MFCD00075071
InChI Key IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
IUPAC Name λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Punto di fusione 140.0°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 294.16
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.