Learn More
Tocris Bioscience™ Acetylcholine chloride
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Endogenous neurotransmitter. Acts at nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetylcholine chloride |
| CAS | 60-31-1 |
| Quantità | 50 mg |
| Formula molecolare | C7H16ClNO2 |
| Peso formulazione | 181.66 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 181.66 |