Learn More
Acetylcholine iodide, 99%
Codice prodotto. 10576933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. Quantità unitSize
10576933 50 g 50g
10649974 10 g 10g
2 options
Codice prodotto. 10576933
Marca: Thermo Scientific Acros 400180500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2260-50-6 | C7H16INO2 | 273.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2260-50-6
Formula molecolare C7H16INO2
Molecular Weight (g/mol) 273.11
Numero MDL MFCD00011815
InChI Key SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
SMILES [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylcholine iodide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 162.0°C to 164.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH2CH2N(CH3)3I
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible.
IUPAC Name 2-acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodide
Peso formulazione 273.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylcholine iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.