Learn More
Acetylenedicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. p-3735227 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10568280
Marca: Thermo Scientific Acros 102520250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-45-0 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-45-0
Formula molecolare C4H2O4
Molecular Weight (g/mol) 114.06
Numero MDL MFCD00004362
InChI Key YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
PubChem CID 371
ChEBI CHEBI:30781
IUPAC Name but-2-ynedioic acid
SMILES OC(=O)C#CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetylenedicarboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180°C to 187°C
Colore Beige to Cream or White
Punto d'infiammabilità 131°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CC∽CCO2H
Quantità 25 g
Beilstein 02, 801
Fieser 01,12
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 114.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetylenedicarboxylic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.