Learn More
Acid Red 1, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Specifica
Specifica
| Absorbance | ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water; >250 lambda 530 - 534 nm, 0.02 g/l water |
| Materiale o nome chimico | Acid Red 1 |
| CAS | 3734-67-6 |
| Formula molecolare | C18 H13 N3 Na2 O8 S2 |
| Numero MDL | 00003954 |
| Sinonimo | 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Spettro a infrarossi | Conforms |
| Molecular Weight (g/mol) | 509.43 |
| Perdita all'essiccatura | ≤10 % |
| Vedi altri risultati |