Learn More
Decon™ Risciacquo acido
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5000 ml
Dimensione della confezione:
5L
Descrizione
Formulated from a blend of polycarboxylic acids, aliphatic alcohols and non-ionic surfactants in an aqueous base and is totally water rinsable. Because of its acidic nature, not suitable for non-ferrous metals, polycarbonate plastics, aluminum or zinc. This product is not suitable for domestic applications. Ideal for use as a pre-wash for heavy soiling or as an acid rinse to remove all detergent traces from apparatus and prevent the deposition of metal salts.
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| pH | 3.3 |
| Aspetto | Incolore |
| Punto di fusione | -63 °C |
| Viscosità | 10.50 cps a 20°C |
| Volume (sistema metrico) | 5000 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DECON ACID RINSE
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- MIXTURE LIST-Contiene: linear alkoxylate