Learn More
Acid Surrogate Standard, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 2000μg/mL |
| 2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4 | 93951-73-6 | 2000μg/mL |
| 2-Fluorophenol | 367-12-4 | 2000μg/mL |
| Phenol-d6 | 13127-88-3 | 2000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acid Surrogate Standard |
| Imballaggio | 5mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS | 118-79-6, 93951-73-6, 367-12-4, 13127-88-3 |
| Nomi componenti o analita | 2,4,6-Tribromophenol |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Elemento | 2,4,6-Tribromophenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantità | 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2000μg/mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acid Surrogate Standard, 5 mL
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only