Learn More
Acridine-9-carboxylic acid hydrate, 97%
Codice prodotto. 11392996
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11392996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10797.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 332927-03-4 | C14H9NO2 | 223.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 332927-03-4
Formula molecolare C14H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 223.23
Numero MDL MFCD00149578
InChI Key IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
PubChem CID 16211687
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Punto di fusione ∽290°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 171327
IUPAC Name acridine-9-carboxylic acid
Peso formulazione 223.23 (Anhydrous)
Percent Purity 97%