Learn More
Acriflavine hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11496081 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 11496081
Marca: MP Biomedicals 0219067580
Identificatori chimici
CAS 8063-24-9
Formula molecolare C27H27Cl3N6
Molecular Weight (g/mol) 541.91
Numero MDL MFCD00069039
InChI Key MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Euflavin, Trypaflavine
IUPAC Name 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridine-3,6-diamine dihydrochloride chloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Acriflavine hydrochloride
Nota nome Intercalating dye, antiseptic, analysis of cellular DNA and protein
Intervallo percentuale saggio 0.991
Peso formulazione 245.8
Colore Brown/Red
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acriflavine Hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acriflavine Hydrochloride