Learn More
Acriflavine hydrochloride
Codice prodotto. 10535501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10535501
Marca: Thermo Scientific Acros 346840100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acriflavine hydrochloride, C27H28Cl4N6, CAS Number-69235-50-3, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acrifiavine hydrochloride, unii-1s73vw819c, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride | CAS: 69235-50-3 | C27H27Cl3N6 | 541.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69235-50-3
Formula molecolare C27H27Cl3N6
Molecular Weight (g/mol) 541.91
Numero MDL MFCD00069039
InChI Key MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
PubChem CID 53393742
IUPAC Name acridine-3,6-diamine;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chloride;trihydrochloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Acriflavine hydrochloride
Punto di fusione 260.0°C
Colore Brown-Red to Orange-Red
Perdita all'essiccatura 7% max. (105°C, 1 hr.)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 22,I,65
Indice di Merck 15,115
Informazioni di solubilità Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acriflavine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.