Learn More
Cytiva Acro™ 37 TF Vent Device with PTFE Membrane
Descrizione
- PTFE membrane and polypropylene housing have broad chemical compatibility.
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications.
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 7.5 cm2 |
| Quantità | 24/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 37 mm |