Learn More
Cytiva Acro™ 37 TF Vent Device with PTFE Membrane
Codice prodotto. p-7089690
Click to view available options
Quantità:
200/Pk.
24/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 24
Codice prodotto. 17104321
Marca: Cytiva 4464
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable, multipurpose filters for small volume venting, solvent, and gas filtration.
  • PTFE membrane and polypropylene housing have broad chemical compatibility.
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 7.5 cm2
Quantità 24/Pk.
Diametro (sistema metrico) 37 mm