Learn More
Cytiva Acro™ 50 Vent Devices with Emflon™ II Membrane
Descrizione
- For research use only
Specifica
Specifica
| Descrizione | Stepped hose barb connection |
| Materiale (membrana) | Emflon II (PVDF) |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 20 cm2 |
| N. per confezione | 3/Pk. |
| Tipo | With Vent |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |