Learn More
Cytiva Acro™ 50 Vent Devices with PTFE Membrane
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
1/8 in. MNPT Connection
3/8 in. Straight Pipe Connection
Stepped Hose Barb Connection
Quantità:
18/Pk.
72/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 18
pezzi 72
Descrizione
- Contain a hydrophobic PTFE membrane
- Large effective filter area provides high flow rates and filters can be autoclaved several times ensuring low costs
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 19.6 cm2 |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Stile ingresso | 1/8 in. MNPT Connection |
| Quantità | 18/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |