Learn More
Cytiva AcroCap™ Positive Pressure Devices
Codice prodotto. 17144321
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17144321
Marca: Cytiva 4480
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for fast, positive-pressure filtration of aqueous solutions up to 3 L.
  • Sterilization by gamma irradiation
  • Eliminates the risk of cytotoxic residuals from EtO sterilization
  • Integral hydrophobic vent prevents air lock
  • Product not approved for use in medical clinical surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) PES (Hydrophilic)
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 15 cm
Stile ingresso 1/4 in. hose barb inner taper
Stile uscita 1/4 in. hose barb inner taper
Quantità 10/Pk.