Learn More
Cytiva AcroCap™ Positive Pressure Devices
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Sterilization by gamma irradiation
- Eliminates the risk of cytotoxic residuals from EtO sterilization
- Integral hydrophobic vent prevents air lock
- Product not approved for use in medical clinical surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | PES (Hydrophilic) |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 15 cm |
| Stile ingresso | 1/4 in. hose barb inner taper |
| Stile uscita | 1/4 in. hose barb inner taper |
| Quantità | 10/Pk. |