Learn More
Acrolein diethyl acetal, 94%
Codice prodotto. p-3586381 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10185193
Marca: Thermo Scientific Acros 102770250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3054-95-3
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00009239
InChI Key MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
IUPAC Name 3,3-diethoxyprop-1-ene
SMILES CCOC(C=C)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Acrolein diethyl acetal
CAS min. % 92.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 125.0°C
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH(OC2H5)2
Indice di rifrazione 1.3970 to 1.4030
Quantità 25 g
Beilstein 01, 727
Fieser 09,158
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: miscible in ethanol,diethyl ether
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrolein diethyl acetal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.