Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Capsules with Supor™ Membrane
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1/0.1 μm
0.2/0.2 μm
0.8/0.2 μm
0.8/0.45 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
- Designed for research applications only
- Gamma-irradiated
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
| Dimensione del poro | 0.8/0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 1000 cm2 |
| Stile uscita | Stepped Hose Barb |
| Quantità | 1/Ea. |