Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Capsules with Supor™ Membrane
Codice prodotto. 17174251
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1/0.1 μm
0.2/0.2 μm
0.8/0.2 μm
0.8/0.45 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17174251
Marca: Cytiva 12999
AcroPak Capsules for buffers, tissue culture media, and other biological fluids.
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
  • Designed for research applications only
  • Gamma-irradiated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 0.1/0.1 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 1000 cm2
Stile uscita Stepped Hose Barb
Quantità 1/Ea.