Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Capsules with Supor™ EKV Membrane
Click to view available options
Stile uscita:
1 to 1.5 in. Sanitary Flange
1/2 in. Hose Barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
- Designed for research applications only
- Gamma-irradiated
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 1500 cm2 |
| Stile uscita | 1 to 1.5 in. Sanitary Flange |
| Quantità | 1/Ea. |