Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Capsules with Supor™ EKV Membrane
Codice prodotto. 17134241
Click to view available options
Stile uscita:
1 to 1.5 in. Sanitary Flange
1/2 in. Hose Barb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17134241
Marca: Cytiva 12467
AcroPak Capsules for buffers, tissue culture media, and other biological fluids.
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
  • Designed for research applications only
  • Gamma-irradiated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 1500 cm2
Stile uscita 1/2 in. Hose Barb
Quantità 1/Ea.