Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Capsules with Fluorodyne™ II Membrane
Codice prodotto. 17154211
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 17154211
Marca: Cytiva 12069
AcroPak™ 200 Capsules designed for research applications only.
  • Efficient processing volumes up to 20 L
  • Fluorodyne II (PVDF) membrane is compatible with aqueous and many organic solvents
  • AcroPak 20 filters are designed to add convenience to small- and medium-volume filtrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PVDF
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 200 cm2
N. per confezione 3/Pk.
Stile uscita Stepped Hose Barb