Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ EKV Membrane
Codice prodotto. 17144221
Click to view available options
Stile uscita:
1/2 in. Sanitary Flange
Stepped Hose Barb Inlet, Stepped Hose Barb Outlet with Filling Bell
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 17144221
Marca: Cytiva 12094
AcroPak capsules designed for research applications only.
  • Efficient processing of liquid volumes up to 20 L
  • Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions, such as serum-containing media, are processed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 200 cm2
Stile uscita Stepped Hose Barb Inlet, Stepped Hose Barb Outlet with Filling Bell
Quantità 3/Pk.