Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ EKV Membrane
Click to view available options
Stile uscita:
1/2 in. Sanitary Flange
Stepped Hose Barb Inlet, Stepped Hose Barb Outlet with Filling Bell
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
- Efficient processing of liquid volumes up to 20 L
- Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions, such as serum-containing media, are processed
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 220 cm |
| Stile uscita | 1/2 in. Sanitary Flange |
| Quantità | 3/Pk. |