Learn More
Cytiva AcroPak™ 400 Capsules with Supor™ EKV Membrane
Codice prodotto. p-7089724
Click to view available options
Stile uscita:
1 to 1.5 in. Sanitary Flange
1/2 in. Hose Barb Inlet with Filling Bell on Outlet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17184231
Marca: Cytiva 12460
AcroPak capsules designed for research applications only.
  • For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 375 cm2
Stile uscita 1 to 1.5 in. Sanitary Flange
Quantità 1/Ea.