Learn More
Cytiva AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
Codice prodotto. 17144251
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1/0.1 μm
0.2/0.2 μm
0.8/0.2 μm
0.8/0.45 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17144251
Marca: Cytiva 12995
AcroPak capsules designed for research applications only.
  • For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PES
Dimensione del poro 0.2/0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 500 cm2
N. per confezione 1/Ea.
Stile uscita Stepped Hose Barb