Learn More
Cytiva AcroPak™ 800 Capsules with Fluorodyne™ II Membrane
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Double layer sterilizing membrane enhances reliability
- Upstream air vent prevents vapor lock
- Manufactured without the use of adhesives to minimize extractables
- Pre-sterilized by gamma irradiation
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Hydrophilic PVDF |
| Dimensione del poro | 0.1 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 800 cm2 |
| Stile uscita | 9/16 in. Hose Barb |
| Quantità | 1/Ea. |