Learn More
Cytiva AcroPak™ 800 Capsules with Fluorodyne™ II Membrane
Codice prodotto. p-7089726
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17154241
Marca: Cytiva 12473
AcroPak 800 Capsules with Fluorodyne II (PVDF) membrane that is compatible with aqueous and many organic solvents.
  • Double layer sterilizing membrane enhances reliability
  • Upstream air vent prevents vapor lock
  • Manufactured without the use of adhesives to minimize extractables
  • Pre-sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale (membrana) Hydrophilic PVDF
Dimensione del poro 0.1 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 800 cm2
Stile uscita 9/16 in. Hose Barb
Quantità 1/Ea.