Learn More
Cytiva AcroPak™ 800 Capsules with Supor™ EKV Membrane
Click to view available options
Stile uscita:
1 to 1.5 in. Sanitary Flange
1/2 in. Hose Barb Inlet with Filling Bell on Outlet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Hydrophilic PES |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 750 cm2 |
| Stile uscita | 1/2 in. Hose Barb Inlet with Filling Bell on Outlet |
| Quantità | 1/Ea. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur