missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva AcroVent™ Device with PTFE Membrane
Click to view available options
:
0.2 μm
Descrizione
- Decreases contamination risks
- Ideal for gas lines for CO2 incubators
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
| Materiale | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Stile ingresso | Stepped Hose Barb |
| Stile uscita | Stepped Hose Barb |
| Quantità | 10/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto