Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide (40%) Solutions
Codice prodotto. p-7042425
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15484859
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62480.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Keep away from Acids, Oxidizing agents, Iron and iron salts., Copper, Brass, Free radical initiators.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-06-1
Formula molecolare C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC Name prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide
Nota nome bisacrylamide free
Forma fisica Liquid
Concentrazione 40% soln
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Numero UN UN3426
Beilstein 605349
Indice di Merck 14,129
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylamide (40%) Solutions
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide