Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide, 99+%, for biochemistry, electrophoresis grade
Codice prodotto. p-30065 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10081860
Marca: Thermo Scientific Chemicals 164851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Acrylamide, CAS # 79-06-1, is an organic amide compound used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides. | CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Acrylamide is an organic amide compound mainly used to as a monomer in the synthesis of polyacrylamide
• Acrylamide is formed in foods containing carbohydrates in its composition, mainly when these foods are fried, grilled or baked
Applications
• In laboratory experiments acrylamide participates in chemical reactions as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide compounds
• For molecular usage, this compound can be used as a carrier and is involved in the precipitation of small amounts of DNA
• In molecular experiments it is used in gel electrophoresis, including western blot, and SDS-PAGE, to separate proteins and macromolecules based on their size and charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-06-1
Formula molecolare C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ethylenecarboxamide, 2-Propenamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC Name prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide
Nota nome 99+%
Forma fisica Crystals or Crystalline Powder
Acido acrilico 0.002% max.
Punti di ebollizione 125.0°C (25.0 mmHg)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 82.0°C to 86.0°C
Conducibilità 5 umhos (40% max. aqueous solution)
Densità 1.1220g/mL
Colore White
pH 5.5 to 6.5 (10% soln., 0.1 M NaCl, 25°C)
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare H2C=CHCONH2
Beilstein 02, 400
Indice di Merck 15, 120
Informazioni di solubilità Solubility in water: 21.5g/L (30°C). Other solubilities: solubilities in g/100mL solvent (30°C):, methanol 155; ethanol 86.2; acetone 63.1;, ethyl acetate 12.6; chloroform 2.66;, benzene 0.346; heptane 0.0068, soluble in ether
Peso formulazione 71.08
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.