Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Descrizione
Acrylamide/Bisacrylamide premixed solution is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Acrylamide/Bisacrylamide solution is used to to separate proteins
• The ratio of bisacrylamide to acrylamide modulates the porosity of the polyacrylamide gel
Application
• Acrylamide/Bisacrylamide Solution is used as a DNA sequencing gel promoting protein separation in the electrophoretic gels
• This solution is also applied for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios
• It has also been used as a precursor for polyacrylamide lid fabrication by photopatterning methods
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 40% soln |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 1 L |
| Numero MDL | MFCD00080848 |
| Numero UN | UN3426 |
| Informazioni di solubilità | It is soluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
- Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide, Methylene diacrylamide