Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide 29:1, for biochemistry, 40% mix solution in water
Acrylamide / N,N'-Methylenebisacrylamide, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, is a water soluble compound that cross-links to produce polyacrylamide gels that are widely used in chromatography and the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins.
49.80€ - 85.30€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10245481
|
Thermo Scientific Chemicals
330211000 |
100 mL | Glass Bottle |
49.80€
100mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10152961
|
Thermo Scientific Chemicals
330215000 |
500 mL | Glass Bottle |
85.30€
500mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||