Learn More
Acrylamide (White, Needle-like Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10502605
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
100g
500g
5kg
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10502605
Marca: Fisher BioReagents BP1705
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Acrylamide is 3X recrystallized to obtain a high-purity crystalline material suitable for electrophoretic separation of proteins and nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-06-1
Formula molecolare C3H5NO
Molecular Weight (g/mol) 71.08
Numero MDL MFCD00008032
InChI Key HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC Name prop-2-enamide
SMILES NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylamide
Forma fisica Solid
Acido acrilico 0.002% max.
Punti di ebollizione 125°C
Punto di fusione 82°C
Conducibilità 2.50μmhos max.
Colore White
pH 6.5 to 8.0
Quantità 5 kg
DNasi DNase free
Imballaggio Poly Pail
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.9 %
Formula lineare CH2:CHCONH2
Indice di Merck 15, 120
Peso formulazione 71.08
Percent Purity ≥99.9%
Grado Elettroforesi
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acrylamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.