Learn More
Key Instruments™ Flussometro per flusso aria in acrilico
Codice prodotto. 11948044
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 l/min.
5 l/min.
Da 0.04 a 0.5 l/min.
Da 0.1 a 1 l/min.
Da 1 a 10 l/min.
Da 30 a 280 l/min.
Altezza (sistema metrico):
102 mm
165 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11948044
Marca: Key Instruments™ FR4A70BVBN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flussometro standard di precisione in resina acrilica per liquidi o gas. Il flussometro per flusso d'aria in resina acrilica Key Instruments™ Flo-Rite™ è caratterizzato da scale di lettura diretta dei flussi di aria e acqua con unità di misura imperiali o metriche.
CARATTERISTICHE
  • Unità di misura imperiali o metriche di ottima leggibilità
  • Intervallo scala per acqua da 4 CCM a 20 GPM
  • Intervallo scala per aria da 40 CCM a 4000 LPM
  • Inserti filettati in ottone per l'installazione rapida
  • Manutenzione agevole grazie alla semplicità di smontaggio e rimontaggio
  • Realizzazione monopezzo in durevole resina acrilica
  • Galleggiante stabile e di agevole lettura Qualità superiore
APPLICAZIONI
  • Acquacoltura e apparecchiature di campionamento dell'aria
  • Apparecchiature di desalinizzazione
  • Analizzatori di gas, sistemi medici
  • Apparecchiature di sviluppo fotografico
  • Trattamento delle acque e sistemi di distribuzione idrica
Specifica
Tipo Flussometro
Accuracy ±3%
Velocità di flusso dell'aria Da 30 a 280 l/min.
Valori nominali pressione 100 psig
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con aria/gas o acqua
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Materiale parte interna Acrilico
Ripetibilità ±0.5%
Larghezza (sistema metrico) 165 mm
Bilancia 50, 100 o 127 mm
Materiale sigillante Buna-N
Temperatura (sistema metrico) 65 °C
Valvola